(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
139990100 139990050 139990500
ACRO139990100EA 920 NOK
ACRO139990100 ACRO139990050 ACRO139990500
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 99%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Formel: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
MW: 226,23 g/mol
Kokepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 117…120 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004336
CAS-nummer: 951-82-6
EINECS: 213-456-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %