(3-Hydroxyphenyl)acetic acid 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Hydroxyphenylacetic acid
121700050 121700250
ACRO121700050EA 870 NOK
ACRO121700050 ACRO121700250
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid 99+%
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid
Formel: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 128…131 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004337
CAS-nummer: 621-37-4
EINECS: 210-684-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 131 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %