(4-Fluorophenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
119570100 119570250 119571000
ACRO119570100EA 545 NOK
ACRO119570100 ACRO119570250 ACRO119571000
(4-Fluorophenyl)acetic acid 98%
(4-Fluorophenyl)acetic acid
Formel: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154,14 g/mol
Kokepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 85…86 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004343
CAS-nummer: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Indeks: 13,04204
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % w/w hydroquinone