HEPES ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
A14777.30EA 3175 NOK
A14777.30 A14777.18 A14777.09
HEPES ≥99%
HEPES
A zwitterionic buffer
Formel: C₈H₁₈N₂O₄S
MW: 238,31 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 236 °C (dec.)
Tetthet: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006158
CAS-nummer: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Indeks: 14,4654
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/07/41813807.jpg