HEPES
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
RES6003H-B104X RES6003H-B102X RES6003H-B103X
RESERES6003H-B104XEA 0 NOK
RESERES6003H-B104X RESERES6003H-B102X RESERES6003H-B103X
HEPES
HEPES
Formel: C₈H₁₈N₂O₄S
Smeltepunkt: 210…215 °C
Tetthet: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006158
CAS-nummer: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Indeks: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM