Akrylamid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00830.0100 8.00830.0500 8.00830.1000 8.00830.9025 8.00830.5000
8.00830.0100EA 387 NOK
8.00830.0100 8.00830.0500 8.00830.1000 8.00830.9025 8.00830.5000
Akrylamid for syntese, Sigma-Aldrich®
Akrylamid
Formel: C₃H₅NO
Kokepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 138 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008032
CAS-nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
FN: 2074
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 2040 g/l (25°C)
Melting Point 84 °C
Molar Mass 500 kg/m3
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 125 °C (33.3 hPa)
Vapor Pressure 0.009 hPa (25 °C)
Density 1.127 g/cm3 (25 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 424°C
Synonyms Prop-2-enamide
Hill Formula C3H5NO
Chemical Formula CH2CHCONH2