Bisakrylamid 96%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
163801000 163805000 163800025
ACRO163801000EA 720 NOK
ACRO163801000 ACRO163805000 ACRO163800025
Bisakrylamid 96%, extra pure
Bisakrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Kokepunkt: 125 °C (3,33 hPa)
Smeltepunkt: 185 °C (dec.)
Tetthet: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 138 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008625
CAS-nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥95.0 %