Bisakrylamid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
L04694.22
L04694.36
L04694.22EA
610
NOK
L04694.22
L04694.36
Bisakrylamid ≥97%
Bisakrylamid
Purity: 97%
CAS No.: 110-26-9
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formel:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Kokepunkt: 125 °C (3,33 hPa) Smeltepunkt: >300 °C Tetthet: 1,235 Flash punkt: 138 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00008625 CAS-nummer: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 |