Bisakrylamid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.10897.0050 1.10897.0100 1.10897.1000
1.10897.0050EA 590 NOK
1.10897.0050 1.10897.0100 1.10897.1000
Bisakrylamid, Sigma-Aldrich®
Bisakrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Kokepunkt: 125 °C (3,33 hPa)
Smeltepunkt: 185 °C
Tetthet: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 138 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008625
CAS-nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
FN: 2811
ADR: 6.1,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (acidimetric following saponification) (%) min. 99,0
DNases not detectable
Free acid (acrylic acid) (%) max. 0,02
Heavy metals (as Pb) (%) max. 0,001
Identity (IR-Spectrum) passes test
Water (%) max. 0,5