Methyl oleate, technical
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
414640010 414645000 414640050
ACRO414640010EA 895 NOK
ACRO414640010 ACRO414645000 ACRO414640050
Methyl oleate, technical
Methyl oleate
Formel: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296,49 g/mol
Kokepunkt: 186 °C (9 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³
Flash punkt: 170 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009578
CAS-nummer: 67762-38-3
EINECS: 203-992-5
Merck Indeks: 12,06965
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥55 %
HPLC ≥98.0 %