Oljesyre eller oleinsyre 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
270290050 270290250 270291000
ACRO270290050EA 1925 NOK
ACRO270290050 ACRO270290250 ACRO270291000
Oljesyre eller oleinsyre 97%
Oljesyre eller oleinsyre
Formel: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282,47 g/mol
Kokepunkt: 360 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 13 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³
Flash punkt: 189 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00064242
CAS-nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Indeks: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %