Oljesyre eller oleinsyre, GPR RECTAPUR®, renset
Leverandør: VWR Chemicals
20447.293EA 1200 NOK
20447.293 20447.362 20447.460
Oljesyre eller oleinsyre, GPR RECTAPUR®, renset
Oljesyre eller oleinsyre
Formel: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282,47 g/mol
Kokepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 16,7 °C
Tetthet: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 180 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00064242
CAS-nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Indeks: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Acid value 198 - 240
Iodine value 92 - 100
Linoleic acid (C18:2) Max. 18 %
Oleic acid (C18:1) Min. 72 %
Palmitic acid Max. 8 %
Palmitoleic acid Max. 1 %
Stearic acid Max. 4 %