Maleinsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00380.0100 8.00380.0500 8.00380.1000 8.00380.5000 8.00380.9025 8.00380.9050 8.00380.0025
8.00380.0100EA 1230 NOK
8.00380.0100 8.00380.0500 8.00380.1000 8.00380.5000 8.00380.9025 8.00380.9050 8.00380.0025
Maleinsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Maleinsyre
Formel: C₄H₄O₄
MW: 116,07 g/mol
Kokepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 130…131 °C
Tetthet: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 127 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063177
CAS-nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
FN: 3261
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 478.8 g/l (20 °C)
Melting Point 130 - 135 °C
Molar Mass 116.07 g/mol
Bulk Density 750 - 800 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.59 g/cm3 (20 °C)
pH 1.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)