Maleinsyreanhydrid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 2,5-Furanedione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00408.0100 8.00408.0500 8.00408.1000 8.00408.5000 8.00408.9050 8.00408.9025
8.00408.0100EA 312 NOK
8.00408.0100 8.00408.0500 8.00408.1000 8.00408.5000 8.00408.9050 8.00408.9025
Maleinsyreanhydrid for syntese, Sigma-Aldrich®
Maleinsyreanhydrid
Formel: C₄H₂O₃
MW: 98,06 g/mol
Kokepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 51…53 °C
Tetthet: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 103 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005518
CAS-nummer: 108-31-6
EINECS: 203-571-6
FN: 2215
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,05727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48fcfd091622f49001009b383d7d62edf3521f5&vid=ca4d52f333124f172be23afe0d6384d67fc57a66&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble,(decomposition)
Melting Point 51 - 53 °C
Molar Mass 98.06 g/mol
Bulk Density 700 - 800 kg/m3
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.8 hPa (52.9 °C)
Flash Point 103 °C
Explosion Limit 1.4 - 7.1 %(V)
Density 1.32 g/cm3 (55 °C)
pH 0.8 (550 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis
Ignition Point 475 °C DIN 51794
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material