10-Undecen-1-ol 98+% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-Undecen-11-ol, 10-Undecen-1-ol
388990250 388991000
ACRO388990250EA 545 NOK
ACRO388990250 ACRO388991000
10-Undecen-1-ol 98+% stabilised
10-Undecen-1-ol
Formel: C₁₁H₂₂O
MW: 170,3 g/mol
Kokepunkt: 245…248 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –3 °C
Tetthet: 0,846 g/cm³
Flash punkt: 93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004750
CAS-nummer: 112-43-6
EINECS: 203-971-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer Abt 0.1% alpha-tocopherol (synthetic)