3-Buten-1-ol 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: But-3-en-1-ol, 4-Hydroxy-1-butene
295750250 295751000 295755000
ACRO295750250EA 1875 NOK
ACRO295750250 ACRO295751000 ACRO295755000
3-Buten-1-ol 98+%
3-Buten-1-ol
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %