4-Penten-1-ol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Pent-4-en-1-ol, 1-Penten-5-ol, 4-Penten-1-ol
150010100 150010500
ACRO150010100EA 1450 NOK
ACRO150010100 ACRO150010500
4-Penten-1-ol 99%
4-Penten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,834 g/cm³
Flash punkt: 43 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002975
CAS-nummer: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
FN: 1987
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4289 to 1.4309 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %