5-Hexen-1-ol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Hexen-6-ol, 5-Hexen-1-ol
213040050 213040250 213041000
ACRO213040050EA 1275 NOK
ACRO213040050 ACRO213040250 ACRO213041000
5-Hexen-1-ol 99%
5-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 152…155 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -20 °C
Tetthet: 0,8725 g/cm³
Flash punkt: 47 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002981
CAS-nummer: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
FN: 1987
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %