cis-3-Hexen-1-ol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: cis-Hex-3-en-1-ol
120770100 120770500
ACRO120770100EA 740 NOK
ACRO120770100 ACRO120770500
cis-3-Hexen-1-ol 98%
cis-3-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 156…157 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –60 °C
Tetthet: 0,848 g/cm³
Flash punkt: 59 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063217
CAS-nummer: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
FN: 1987
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,04719
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.853 g/ml
GC ≥97.5 %