1-Bromo-3-methyl-2-butene 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
307410100 307410500
ACRO307410100EA 1050 NOK
ACRO307410100 ACRO307410500
1-Bromo-3-methyl-2-butene 96%
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Formel: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Kokepunkt: 82…83 °C (150 mmHg)
Tetthet: 1,27 g/cm³
Flash punkt: 32 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000242
CAS-nummer: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
FN: 2920
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 % (ex Br)
Stabilizer silver wool