3-Methyl-3-buten-1-ol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methylbut-3-en-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol
156631000 156635000
ACRO156631000EA 735 NOK
ACRO156631000 ACRO156635000
3-Methyl-3-buten-1-ol 97%
3-Methyl-3-buten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokepunkt: 132 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –82 °C
Tetthet: 0,85 g/cm³
Flash punkt: 36 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002933
CAS-nummer: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
FN: 1987
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4327 to 1.4347 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.0005 %