4-Metyl-1-penten ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M0392-25ML M0392-500ML
TCIAM0392-25MLEA 380 NOK
TCIAM0392-25ML TCIAM0392-500ML
4-Metyl-1-penten ≥97.0% (by GC)
4-Metyl-1-penten
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 53°C
Smeltepunkt: –153,6 °C
Tetthet: 0,665 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –32°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008949
CAS-nummer: 691-37-2
EINECS: 211-720-1
FN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56c9ff86ddcd698864969e4bae6cdf80b0c082a8&vid=33b585ab51c3531a78a8bbc09016b08410d3d94a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %
Appearance Colorless clear liquid