Cinnamylalkohol ≥98% (trans-isomers)
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
148520050
148521000
148522500
148525000
ACRO148520050EA
375
NOK
ACRO148520050
ACRO148521000
ACRO148522500
ACRO148525000
Cinnamylalkohol ≥98% (trans-isomers)
Cinnamylalkohol
Formel:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Kokepunkt: 256 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 31…35 °C Tetthet: 1,04 g/cm³ Flash punkt: 126 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00002921 CAS-nummer: 104-54-1 EINECS: 203-212-3 Merck Indeks: 13,02325 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to light yellow Fused crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 31 to 35 °C |
GC | ≥97.5 % |