5-Chloro-1-pentyne 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
223420050 223420250
ACRO223420050EA 965 NOK
ACRO223420050 ACRO223420250
5-Chloro-1-pentyne 98%
5-Chloro-1-pentyne
Formel: C₅H₇Cl
MW: 102,56 g/mol
Kokepunkt: 67…69 °C (145 mmHg)
Tetthet: 0,96 g/cm³
Flash punkt: 15 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001014
CAS-nummer: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %