5-Cyano-1-pentyne 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
307370010 307370050
ACRO307370010EA 585 NOK
ACRO307370010 ACRO307370050
5-Cyano-1-pentyne 98%
5-Cyano-1-pentyne
Formel: C₆H₇N
Kokepunkt: 115…117 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³
Flash punkt: 42 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001978
CAS-nummer: 14918-21-9
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %