3-Butyne-2-one 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
330440025 330440100
ACRO330440025EA 1825 NOK
ACRO330440025 ACRO330440100
3-Butyne-2-one 96%
3-Butyne-2-one
Formel: C₄H₄O
Kokepunkt: 85 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,87 g/cm³
Flash punkt: –1 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008775
CAS-nummer: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
FN: 1992
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4045 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %