5-Hexynoic acid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
383700010 383700050 383700250
ACRO383700010EA 630 NOK
ACRO383700010 ACRO383700050 ACRO383700250
5-Hexynoic acid 97%
5-Hexynoic acid
Formel: C₆H₈O₂
Kokepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 41 °C
Tetthet: 1,016 g/cm³
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066346
CAS-nummer: 53293-00-8
FN: 2922
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %