Propargylalkohol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Propyn-1-ol, Prop-2-yn-1-ol
131452500 131455000 131450010 131450025
ACRO131452500EA 490 NOK
ACRO131452500 ACRO131455000 ACRO131450010 ACRO131450025
Propargylalkohol 99%
Propargylalkohol
Formel: C₃H₄O
MW: 56,06 g/mol
Kokepunkt: 114…115 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –53 °C
Tetthet: 0,949 g/cm³
Flash punkt: 34 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002912
CAS-nummer: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
FN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,07993
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %