3-Butyne-1-ol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
157330050 157330250 157331000
ACRO157330050EA 640 NOK
ACRO157330050 ACRO157330250 ACRO157331000
3-Butyne-1-ol 97%
3-Butyne-1-ol
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Kokepunkt: 128,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –63,6 °C
Tetthet: 0,926 g/cm³
Flash punkt: 36 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002955
CAS-nummer: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
FN: 1986
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol)