4-Pentyn-1-ol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Pentyn-5-ol
330430050 330430250
ACRO330430050EA 1250 NOK
ACRO330430050 ACRO330430250
4-Pentyn-1-ol 95%
4-Pentyn-1-ol
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokepunkt: 154…155 °C
Tetthet: 0,91 g/cm³
Flash punkt: 61 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002974
CAS-nummer: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %