2-Butyne-1,4-diol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
108080010 108082500 108080025
ACRO108080010EA 1925 NOK
ACRO108080010 ACRO108082500 ACRO108080025
2-Butyne-1,4-diol 99%
2-Butyne-1,4-diol
Formel: C₄H₆O₂
Kokepunkt: 238 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 54…58 °C
Tetthet: 1,2 g/cm³
Flash punkt: 152 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002915
CAS-nummer: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
FN: 2716
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥98.5 %