N-klorsuccinimid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
149251000 149255000 149250025
ACRO149251000EA 465 NOK
ACRO149251000 ACRO149255000 ACRO149250025
N-klorsuccinimid 97%
N-klorsuccinimid
Formel: C₄H₄ClNO₂
MW: 133,53 g/mol
Kokepunkt: 216,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 144…150 °C
Tetthet: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005511
CAS-nummer: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
FN: 3261
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,02183
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 150 °C
Titration Iodometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤4 % (2 g, 110 °C, 2 hrs)
Specific optical rotation +20.0° to +25.0° (20 °C, 589 nm) (c=1 in 8:2 AcOH/1M HCl)