N-klorsuccinimid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02811.0005 8.02811.0250
8.02811.0005EA 370 NOK
8.02811.0005 8.02811.0250
N-klorsuccinimid for syntese, Sigma-Aldrich®
N-klorsuccinimid
Formel: C₄H₄ClNO₂
MW: 133,53 g/mol
Kokepunkt: 216,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 148…151 °C
Tetthet: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005511
CAS-nummer: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
FN: 3261
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,02183
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point 146 - 151 °C
Molar Mass 133.53 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 216.5 °C
Flash Point 110 °C
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH (20 g/l, H2O) acidic
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material