2-Piperidone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
140780250 140781000 140780050
ACRO140780250EA 835 NOK
ACRO140780250 ACRO140781000 ACRO140780050
2-Piperidone 99%
2-Piperidone
Formel: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Kokepunkt: 256…262 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 35…39 °C
Tetthet: 1,073 g/cm³
Flash punkt: 147 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006037
CAS-nummer: 675-20-7
EINECS: 211-622-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 % as diethylsulfonamide