2-Pyrrolidone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Pyrrolidin-2-one
132112500 132115000 132110025
ACRO132112500EA 510 NOK
ACRO132112500 ACRO132115000 ACRO132110025
2-Pyrrolidone 99%
2-Pyrrolidone
Formel: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Kokepunkt: 250 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 25,5 °C
Tetthet: 1,103 g/cm³
Flash punkt: 138 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005270
CAS-nummer: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Indeks: 12,08200
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting mass (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %