Succinimide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Pyrrolidine-2,5-dione
348650050 348651000 348655000
ACRO348650050EA 470 NOK
ACRO348650050 ACRO348651000 ACRO348655000
Succinimide 98%
Succinimide
Formel: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Kokepunkt: 285…290 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 121…126 °C
Tetthet: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 201 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005495
CAS-nummer: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Merck Indeks: 12,09040
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %