N-Hydroxysuccinimide for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04518.0025 8.04518.0100 8.04518.0500
8.04518.0025EA 541 NOK
8.04518.0025 8.04518.0100 8.04518.0500
N-Hydroxysuccinimide for syntese, Sigma-Aldrich®
N-Hydroxysuccinimide
Formel: C₄H₅NO₃
Kokepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 93…95 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005516
CAS-nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 93 - 100 °C
Molar Mass 115.09 g/mol
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)