Pyrrolidin 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tetrahydropyrrole
132081000 132082500 132080010 132080025
ACRO132081000EA 455 NOK
ACRO132081000 ACRO132082500 ACRO132080010 ACRO132080025
Pyrrolidin 99+%
Pyrrolidin
Formel: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Kokepunkt: 86…88 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –63 °C
Tetthet: 0,866 g/cm³
Flash punkt: 3 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005249
CAS-nummer: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
FN: 1922
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,08199
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4421 to 1.4441 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA