1-Ethyl-2-pyrrolidone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylpyrrolidin-2-one
163930250 163931000 163935000
ACRO163930250EA 675 NOK
ACRO163930250 ACRO163931000 ACRO163935000
1-Ethyl-2-pyrrolidone 98%
1-Ethyl-2-pyrrolidone
Formel: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Kokepunkt: 212,5 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –75 °C
Tetthet: 0,998 g/cm³
Flash punkt: 91 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003199
CAS-nummer: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %