1-Metyl-2-pyrrolidon ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
25675.294EA 665 NOK
25675.294 25675.465
1-Metyl-2-pyrrolidon ≥99%, TECHNICAL
1-Metyl-2-pyrrolidon
Formel: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Kokepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –24 °C
Tetthet: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 91 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003193
CAS-nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
REACH: 01-2119472430-46
Merck Indeks: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test