2-Methylpyrrolidine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
365390020 365390100
ACRO365390020EA 1775 NOK
ACRO365390020 ACRO365390100
2-Methylpyrrolidine 98%
2-Methylpyrrolidine
Formel: C₅H₁₁N
Kokepunkt: 98…100 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³
Flash punkt: 2 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014491
CAS-nummer: 765-38-8
EINECS: 212-144-3
FN: 2733
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %