4-Benzylpiperidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
161931000 161930050
ACRO161931000EA 1250 NOK
ACRO161931000 ACRO161930050
4-Benzylpiperidine 98%
4-Benzylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₇N
MW: 175,27 g/mol
Kokepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 6…7 °C
Tetthet: 0,99 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006006
CAS-nummer: 31252-42-3
EINECS: 250-535-0
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %