4-Metylmorfolin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: NMM, N-Methylmorpholine
127151000 127155000 127150025 127150000
ACRO127151000EA 405 NOK
ACRO127151000 ACRO127155000 ACRO127150025 127150000.
4-Metylmorfolin 99%
4-Metylmorfolin
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Kokepunkt: 115…116 °C (750 mmHg)
Smeltepunkt: –65 °C
Tetthet: 0,92 g/cm³
Flash punkt: 14 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006175
CAS-nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
FN: 2535
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA