7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Leverandør: Roth Carl
Warning
Synonymer: Guaiazulene
5905.1 5905.2
ROTH5905.1EA 0 NOK
ROTH5905.1 ROTH5905.2
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Formel: C₁₅H₁₈
MW: 198,31 g/mol
Kokepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 133 °C
Tetthet: 0,9759 g/cm³ (18 °C)
MDL nummer: MFCD00003811
CAS-nummer: 489-84-9
EINECS: 207-701-2
Merck Indeks: 12,04581