Benzimidazole for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21956.0100 8.21956.0500 8.21956.9025
8.21956.0100EA 625 NOK
8.21956.0100 8.21956.0500 8.21956.9025
Benzimidazole for syntese, Sigma-Aldrich®
Benzimidazole
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Kokepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 170…173 °C
Tetthet: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00005585
CAS-nummer: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Indeks: 13,01082
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 170 - 173 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 360 °C
Hill Formula C7H6N2