Isatin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2,3-Indolinedione, Indoline-2,3-dione, 1H-Indole-2,3-dione
151491000 151495000
ACRO151491000EA 570 NOK
ACRO151491000 ACRO151495000
Isatin 98%
Isatin
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Kokepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 201…204 °C
Tetthet: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 220 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005718
CAS-nummer: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Indeks: 13,05119
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %