5-Fluoroisatin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione
367700050 367700250
ACRO367700050EA 1025 NOK
ACRO367700050 ACRO367700250
5-Fluoroisatin 98%
5-Fluoroisatin
Formel: C₈H₄FNO₂
MW: 165,12 g/mol
Smeltepunkt: 224…228 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00022795
CAS-nummer: 443-69-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 230 °C
HPLC ≥97.5 %