Indoline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3-Dihydroindol
122240250 122241000 122245000
ACRO122240250EA 505 NOK
ACRO122240250 ACRO122241000 ACRO122245000
Indoline 98%
Indoline
Formel: C₈H₉N
MW: 119,17 g/mol
Kokepunkt: 220…221 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –21 °C
Tetthet: 1,063 g/cm³
Flash punkt: 92 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005705
CAS-nummer: 496-15-1
EINECS: 207-816-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %