1-Methylisatin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methylindoline-2,3-dione, 1-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Methylindoline-2,3-dione, N-Methylisatin, 1-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione
179350010 179350100
ACRO179350010EA 445 NOK
ACRO179350010 ACRO179350100
1-Methylisatin 98%
1-Methylisatin
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Smeltepunkt: 129…133 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005812
CAS-nummer: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥97.5 %