2-Methylindoline 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
275880050 275881000
ACRO275880050EA 410 NOK
ACRO275880050 ACRO275881000
2-Methylindoline 99+%
2-Methylindoline
Formel: C₉H₁₁N
Kokepunkt: 227 °C (1013mbar)
Smeltepunkt: –51 °C
Tetthet: 1,02 g/cm³
Flash punkt: 103 °C
MDL nummer: MFCD00005706
CAS-nummer: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %